Merck
05400590
オレウロペイン
primary reference standard
別名:
(2S,3E,4S)-3-エチリデン-2-(β-D-グルコピラノシルオキシ)-3,4-ジヒドロ-5-(メトキシカルボニル)-2H-ピラン-4-酢酸2-(3,4-ジヒドロキシフェニール)エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H32O13
CAS番号:
分子量:
540.51
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,14,18,20-22,24-28,30-32H,6-7,9-10H2,1-2H3/b13-3+/t14-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
InChI Key
RFWGABANNQMHMZ-ZCHJGGQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05400590-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Caixia Guo et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 19(9), 2273-2285 (2015-06-25)
Podocyte injuries are associated with progression of diabetic nephropathy (DN). Apelin, an adipocyte-derived peptide, has been reported to be a promoting factor for DN. In this study, we aim to determine whether apelin promotes progression of DN by inducing podocyte