Merck
04907
Sigma-Aldrich
N,N-ビス-[(R)-1-フェニルエチル]ジベンゾ[d,f][1,3,2]ジオキサホスフェピン-6-アミン
≥99.0%
別名:
(R,R)-N-(5,7-Diox-6-ホスファジベンゾ[a,c]シクロヘプテン-6-イル)ビス(1-フェニルエチル)アミン, O,O'-(2,2'-ビフェニルジイル)N,N-ビス[(R)-1-フェニルエチル]ホスホルアミダイト, BIPOL-A1(R)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H26NO2P
CAS番号:
分子量:
439.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
光学純度
enantiomeric ratio: ≥97.0:3.0
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
99-102 °C
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C[C@@H](N([C@H](C)c1ccccc1)P2Oc3ccccc3-c4ccccc4O2)c5ccccc5
InChI
1S/C28H26NO2P/c1-21(23-13-5-3-6-14-23)29(22(2)24-15-7-4-8-16-24)32-30-27-19-11-9-17-25(27)26-18-10-12-20-28(26)31-32/h3-22H,1-2H3
InChI Key
JISGHECLGYELKD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N,N-Bis-[(R)-1-phenylethyl]dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepin-6-amine can be used:
  • In the asymmetric hydrovinylation of 1,3-diene.
  • In the 1,4-asymmetric conjugate addition of 3-substituted cyclohexenones catalyzed by copper.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04907-BULK-F:
04907-100MG-F:
04907-VAR-F:
04907-500MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asymmetric Sequential Cu-Catalyzed 1, 6/1, 4-Conjugate Additions of Hard Nucleophiles to Cyclic Dienones: Determination of Absolute Configurations and Origins of Enantioselectivity
Blons C, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(31), 7515-7525 (2017)
Broadly Applicable Stereoselective Syntheses of Serrulatane, Amphilectane Diterpenes, and Their Diastereoisomeric Congeners Using Asymmetric Hydrovinylation for Absolute Stereochemical Control
Tenneti S, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(31), 9868-9881 (2018)