Merck
04423
Sigma-Aldrich
ホスフィン酸
purum, ≥60%
別名:
次亜リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO2
CAS番号:
分子量:
66.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
グレード
purum
濃度
≥60%
不純物
≤0.002% heavy metals (as Pb)
密度
1.206 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
SMILES記法
O[PH2]=O
InChI
1S/H3O2P/c1-3-2/h3H2,(H,1,2)
InChI Key
ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.