Merck
04322
Supelco
Omeprazole-(5-methoxy-13C,d3)
analytical standard
別名:
[13C,2H3]-Omeprazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC16D3H16N3O3S
CAS番号:
分子量:
349.43
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
アナリシスノート
LC-MS identity conforms
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
04322-BULK:
04322-VAR:
04322-5MG-BULK:
04322-5MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.