Merck
03698
Sigma-Aldrich
L-β-Homohydroxyproline hydrochloride
≥98.0% (TLC)
別名:
(2S,4R)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinylacetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
181.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder with small lumps
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to almost white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].O[C@H]1CN[C@@H](C1)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3.ClH/c8-5-1-4(7-3-5)2-6(9)10;/h4-5,7-8H,1-3H2,(H,9,10);1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI Key
YSPVOIKBQGMRKO-UYXJWNHNSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03698-BULK:
03698-VAR:
03698-100MG:
03698-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)