Merck
03691
Sigma-Aldrich
Boc-β-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (HPLC)
別名:
Boc-L-β-ホモアスパラギン酸5-ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO6
CAS番号:
分子量:
337.37
Beilstein:
8430789
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-14(19)20)10-15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m1/s1
InChI Key
FAFJSSKTLCNWRJ-CYBMUJFWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)