analytical standard
for GPC
品質水準
自己発火温度
580 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~2140000
Mp ~2740000
Mw ~2480000
溶解性
H2O: insoluble
密度
1.200 g/cm3
Mw/Mn
~1.16
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI Key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリ(メチルメタクリレート) はマイクロ流体チップ製造の素材として使用することができます。 ナノスケール構造ブロックの操作を仲介する機能性を持つことから、ナノトランスファープリンティングの分野でも応用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03558-BULK:
03558-VAR:
03558-250MG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Creation of nanostructures with poly (methyl methacrylate)-mediated nanotransfer printing
Journal of the American Chemical Society, 130, 12612-12613 (2008)
Development and spectral characterization of poly (methyl methacrylate)/hydroxyapatite composite for biomedical applications
Development and spectral characterization of poly (methyl methacrylate)/hydroxyapatite composite for biomedical applications, 18(1), 41-45 (2004)
The bone & joint journal, 95-B(3), 367-370 (2013-03-02)
We evaluated the impact of pre-coating the tibial component with polymethylmethacrylate (PMMA) on implant survival in a cohort of 16 548 primary NexGen total knee replacements (TKRs) in 14 113 patients. In 13 835 TKRs a pre-coated tray was used
Pleural infection 55 years after plombage for pulmonary tuberculosis.
Asian cardiovascular & thoracic annals, 21(1), 100-100 (2013-02-23)
Journal of neurosurgery. Spine, 19(1), 61-70 (2013-05-07)
The authors endeavor to highlight the surgical management of severe neurological deficit resulting from cement leakage after percutaneous vertebroplasty and to systematically review the literature on the management of this complication. A patient presented after a vertebroplasty procedure for traumatic