Merck
02579
Supelco
1,1,2,2-テトラクロロエタン
puriss. p.a., standard for GC, ≥99.5% (GC)
別名:
アセチレンテトラクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CHCl2CHCl2
CAS番号:
分子量:
167.85
Beilstein:
969206
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
standard for GC
puriss. p.a.
蒸気密度
5.8 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
n20/D 1.494
bp
147 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
SMILES記法
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI Key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.