Merck
02374
Supelco
Sodium 1,2-ethanedisulfonate
suitable for ion pair chromatography, ≥99.0% (T)
別名:
1,2-Ethanedisulfonic acid disodium salt, Disodium 1,2-ethanedisulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO3SCH2CH2SO3Na
CAS番号:
分子量:
234.16
Beilstein:
3920126
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
テクニック
HPLC: suitable
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.06
λ: 230 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
適合性
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H6O6S2.2Na/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8;;/h1-2H2,(H,3,4,5)(H,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
BJTHMUJCKBTCFR-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Compound for preparation of "edisylate" salts
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
02374-25G:
02374-5G:
02374-VAR:
02374-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.