コンテンツへスキップ
Merck

02358

Supelco

ポリ(メタクリル酸ナトリウム塩)

standard, for GPC, 54,400

別名:

ポリ(メタクリル酸ナトリウム)

ログイン組織・契約価格を表示する


About This Item

CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107

グレード

for GPC
standard

CofA

exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis

分子量

Mn ~53000
Mp ~56500
Mw ~54400

Mw/Mn

~1.03

InChI

1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1

InChI Key

SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M

類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド


最新バージョンのいずれかを選択してください:

試験成績書(COA)

Lot/Batch Number

申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。

サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート

以前この製品を購入いただいたことがある場合

文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。

文書ライブラリにアクセスする

ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.

製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)