Merck
01977
Supelco
シリカゲル60 ADAMANT、TLCプレート
with fluorescent indicator 254 nm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NC.07
品質
with fluorescent indicator 254 nm
品質水準
特徴
fluorescent indicator
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚
250 μm ± 30 μm
プレートサイズ
2.5 cm × 7.5 cm
粒径
7.0-11.0 μm
ポアサイズ
60 Å medium pore diameter
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
01977-VAR-F:
01977-BULK-F:
01977-1EA-F:
01977-100EA-F:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.