Merck
01920
Sigma-Aldrich
アデノシン 5′-(α,β-メチレン)二リン酸
≥99.0% (HPLC)
別名:
α,β-メチレンアデノシン 5′-二リン酸, ADP[α,β-CH2], AMP-CP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17N5O9P2
CAS番号:
分子量:
425.23
Beilstein:
633678
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI Key
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
ラット心膜由来の強力な5'-ヌクレオチダーゼインヒビター、5'-ヌクレオチダーゼによる動態研究における有用なツール
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Naito et al.
The Biochemical journal, 226(3), 645-651 (1985-03-15)
ADP and ATP and their analogues were evaluated as inhibitors of 5'-nucleotidase purified from heart plasma membrane. ADP analogues are more powerful inhibitors than the corresponding ATP analogues. The most powerful inhibitor found is adenosine 5'-[alpha beta-methylene]diphosphate (AOPCP) for which
J. Wierzchowski et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 786, 170-170 (1984)