Merck
00925
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(9-Fluorenyl)ethanol
≥99.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H14O
CAS番号:
分子量:
210.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
光学純度
enantiomeric ratio: 99.5:0.5 (HPLC)
SMILES記法
C[C@H](O)C1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
YSCDFPXLCCWBIS-JTQLQIEISA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00925-100MG:
00925-BULK:
00925-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)