Merck
00083
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr(PO3Me2)-OH
≥96.0% (HPLC)
別名:
Nα-Boc-O-(dimethylphospho)-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24NO8P
CAS番号:
分子量:
389.34
Beilstein:
3632773
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
形状
solid
不純物
≤25 % (w/w) dioxane
white
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=O)(OC)Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C16H24NO8P/c1-16(2,3)24-15(20)17-13(14(18)19)10-11-6-8-12(9-7-11)25-26(21,22-4)23-5/h6-9,13H,10H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t13-/m0/s1
InChI Key
SPVKDJVZEGSJSS-ZDUSSCGKSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00083-250MG:
00083-VAR:
00083-1G:
00083-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.