Merck
37-0745
Sigma-Aldrich
ジルコニウム(IV)ブトキシド 溶液
CP, 90% in 1-butanol
別名:
ジルコニウム酸テトラブチル 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(OC4H9)4
CAS番号:
分子量:
383.68
Beilstein:
4132649
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
CP
反応適合性
reagent type: catalyst
core: zirconium
利用可能性
available only in Japan
濃度
90% in 1-butanol
SMILES記法
CCCCO[Zr](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Zr/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
InChI Key
BSDOQSMQCZQLDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
CeO2で安定化されたジルコニアポリ結晶のゲルの非従来型調整法において用いられます。ポリ結晶は鋼鉄や鉄合金の保護コ-ティングとして有望です。