Merck
05-5840
Sigma-Aldrich
塩基性炭酸銅(II)
CP
別名:
塩基性炭酸第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS番号:
分子量:
221.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
グレード
CP
組成
Cu, ≥50%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI Key
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J