Merck
11371517001
Roche
Swa I
from Staphylococcus warneri
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
形状
solution
包装
pkg of 200 U (10 U/μl)
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
25 °C optimum reaction temp.
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
特異性
Recognition sites: ATTTAAAT
ATTTAAAT
Restriction site: ATTT↓AAAT
ATTT↓AAAT
Heat inactivation: Swa I can be heat inactivated by incubation at 65 °C for 20 minutes.
アプリケーション
Swa I is very useful for digesting GC-rich bacterial genomes.
DNAプロファイル
Number of cleavage sites on different DNAs
  • λ: 0
  • φX174: 0
  • Ad2: 1
  • M13mp7: 1
  • pBR322: 0
  • pBR328: 0
  • SV40: 1
単位の定義
One unit is the enzyme activity that completely cleaves 1 μg Ad2 × Ssp I DNA in one hour at +25 °C in a total volume of 25 μl (1x) SuRE/Cut buffer H.
アナリシスノート
SuRE/Cut Buffer System
The buffer in bold is recommended for optimal activity
  • A: 0-10%
  • B: 10-25%
  • H: 100%
  • L: 0-10%
  • M: 0-10%
Activity in PCR buffer: Not tested
その他情報
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Enzyme Solution
  • SuRE/Cut Buffer H 10x concentrated
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash