Merck
RIE156330682
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 4-cyclohexyl-4-oxobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-cyclohexyl-4-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H20O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI Key
FCERNGANVYWSDA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow liquid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7582b