Merck
RIE156330372
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 5-oxoheptanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-8(10)6-5-7-9(11)12-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
WLXRVSJEIILBSD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587c