Merck
RIE156328506
Rieke Metals, Inc.
3-bromo-3'-(1,3-dioxolan-2-yl)benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.18
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromophenyl)[3-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C16H13BrO3/c17-14-6-2-4-12(10-14)15(18)11-3-1-5-13(9-11)16-19-7-8-20-16/h1-6,9-10,16H,7-8H2
InChI Key
JPXZKUVFJZRQNK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6128-00-18