Merck
RIE156327010
Rieke Metals, Inc.
3',4'-difluoro-3-(4-thiomethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.35
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,4-difluorophenyl)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H14F2OS/c1-20-13-6-2-11(3-7-13)4-9-16(19)12-5-8-14(17)15(18)10-12/h2-3,5-8,10H,4,9H2,1H3
InChI Key
AHDAQHSATHLLKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-1500-59