Merck
RIE156326421
Rieke Metals, Inc.
2-chloro-2'-thiomorpholinomethyl benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.87
MDL番号:
Iupac Name
(2-chlorophenyl)[2-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H18ClNOS/c19-17-8-4-3-7-16(17)18(21)15-6-2-1-5-14(15)13-20-9-11-22-12-10-20/h1-8H,9-13H2
InChI Key
BZHWTZFKWJGCPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0700-36