Merck
RIE156325077
Rieke Metals, Inc.
3-(3-pyrrolinomethyl)benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.34
MDL番号:
Iupac Name
[3-(2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-ylmethyl)phenyl](phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C18H17NO/c20-18(16-8-2-1-3-9-16)17-10-6-7-15(13-17)14-19-11-4-5-12-19/h1-10,13H,11-12,14H2
InChI Key
UEMQYGXJWFTYGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0900-01