Merck
RIE156324288
Rieke Metals, Inc.
2-Cyano-4'-piperidinomethyl benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.39
MDL番号:
Iupac Name
2-[4-(1-piperidinylmethyl)benzoyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C20H20N2O/c21-14-18-6-2-3-7-19(18)20(23)17-10-8-16(9-11-17)15-22-12-4-1-5-13-22/h2-3,6-11H,1,4-5,12-13,15H2
InChI Key
TYWZKTMRJGUSSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0200-08