Merck
RIE156323005
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 3,4,5-trifluorophenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.21
MDL番号:
Iupac Name
cyclopentyl(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H11F3O/c13-9-5-8(6-10(14)11(9)15)12(16)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
InChI Key
FYXPUDXFIZXSBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-61