Merck
RIE156322930
Rieke Metals, Inc.
4-Cyanophenyl cyclobutyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.23
MDL番号:
Iupac Name
4-(cyclobutylcarbonyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H11NO/c13-8-9-4-6-11(7-5-9)12(14)10-2-1-3-10/h4-7,10H,1-3H2
InChI Key
AAYRLICOKWMIDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-02-10