Merck
RIE156322856
Rieke Metals, Inc.
2'-Cyano-2,2-dimethylpropiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.24
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,2-dimethylpropanoyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-12(2,3)11(14)10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,1-3H3
InChI Key
SENZRNCWZAQBNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Clear yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6122-08