Merck
RIE156320474
Rieke Metals, Inc.
2-ethoxycarbonyl-3'-iodobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
380.18
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(3-iodobenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H13IO3/c1-2-20-16(19)14-9-4-3-8-13(14)15(18)11-6-5-7-12(17)10-11/h3-10H,2H2,1H3
InChI Key
QGMNPDGUCSMKHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5129