Merck
RIE156319243
Rieke Metals, Inc.
3-bromo-3'-iodobenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
387.01
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromophenyl)(3-iodophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrIO/c14-11-5-1-3-9(7-11)13(16)10-4-2-6-12(15)8-10/h1-8H
InChI Key
BIMBTNYEGFSFDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5071