Merck
RIE156319196
Rieke Metals, Inc.
4-bromo-3-fluoro-2'-methoxybenzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.13
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-3-fluorophenyl)(2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10BrFO2/c1-18-13-5-3-2-4-10(13)14(17)9-6-7-11(15)12(16)8-9/h2-8H,1H3
InChI Key
RLNRQSBJFROXIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5049-32