Merck
RIE156317565
Rieke Metals, Inc.
3-(2-bromo-2-propenyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.08
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-bromo-2-propenyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c1-7(11)5-8-3-2-4-9(6-8)10(12)13/h2-4,6H,1,5H2,(H,12,13)
InChI Key
KNEFVZDLNPPIRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/10055-143a