Merck
PRIH9445A5C1
Princeton BioMolecular Research, Inc.
1-(2-bromo-1-methoxyethyl)-4-ethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
243.14
Iupac Name
1-(2-bromo-1-methoxyethyl)-4-ethylbenzene
Inchi Code
1S/C11H15BrO/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)11(8-12)13-2/h4-7,11H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
NQBBNFFOPCXHSZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR369869