Merck
PRIH93ED7A72
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 6-nitroquinoline-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
232.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-nitro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c1-17-11(14)10-4-2-7-6-8(13(15)16)3-5-9(7)12-10/h2-6H,1H3
InChI Key
CUJMOCFFAPUMHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR002855