Merck
PRI424048809
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(5-(3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
255.25
MDL番号:
Iupac Name
3-[5-(3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]aniline
Inchi Code
1S/C14H10FN3O/c15-11-5-1-4-10(7-11)14-17-13(18-19-14)9-3-2-6-12(16)8-9/h1-8H,16H2
InChI Key
AMUUPRNCRMHWCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR007380