主要文書
ZAFS15EWW
Milli-Q
AFS® 15E純水製造装置
Water purification system with Elix® technology, producing CLRW quality water up to 300 L/day
別名:
AFS® 純水製造装置, AFS® 15E純水製造装置
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104206
NACRES:
SB.53
AC/DC入力
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
品質水準
製品種目
AFS®
包装
pkg of 1 unit
パラメーター
15 L/hr make-up flow rate
2 L/min distribution flow rate
2 L/min product water instant delivery rate
28 kg operating weight (61.7 lb)
300 L/day max. usage
抵抗性
>15 MΩ-cm, at 25°C
system H × W × depth
58.5 cm (23 in.) × 26.8 cm (10.6 in.) × 42.6 cm (16.8 in.)
全有機炭素(TOC)残留物
<30 ppb
入力
potable tap water
出力
clinical laboratory reagent water (CLRW) (that complies with the CLSI guideline)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AFS® E装置は、最新のElix®電気脱イオン(EDI)技術に他の補完的な純水製造技法を組み合わせることにより、信頼性と安定性に優れた水質を提供します。AFS® 15E純水製造装置は、1日あたり最大300 Lの水を生成して、15 L/時の流量でリザーバーに生成水を送り、2 L/分の流量でアナライザーに給水できます。装置が生成する水は、臨床検査用試薬水(CLRW)向けの臨床・検査標準協会(CLSI)ガイドラインに適合しています。 永久に自己再生されるイオン交換樹脂を用いたElix® EDI技術により、AFS® Eシリーズの装置の安価で予測可能な運用コストが保証されます。 これらの装置は、最大6か月間のデータを保存できる、完全モニタリング機能と自動水質アーカイビング機能を備えています。
アプリケーション
Elix®技術を搭載するAFS E ®シリーズ純水製造装置は、CLSIのCLRW規格に適合する安定した水質をアナライザーに供給します。
特徴および利点
  • 最新のElix®電気脱イオン(EDI)技術に他の補完的な純水製造技法を組み合わせることにより、CLRW規格に適合する安定した水質を提供します
  • Elix® EDI技術は、永久に自己再生されるイオン交換樹脂を用いることで、予測可能な運用コストを保証します
  • 完全モニタリング機能と自動水質アーカイビング機能により、認証ニーズ(例えば、ISO 15189:2022規格に準じたCAP 15189SM認証)に対応します。最大で6か月間の情報を保存できるため、信頼性の高いトレーサビリティが得られます
  • 特許取得済みのElix®技術が、軟化剤やコンディショニングカートリッジの必要なく安定した水質を提供するため、メンテナンスが軽減されてアナライザーのダウンタイムが短縮されます
  • Milli-Q®サービスプランが、予防的保守訪問やオンライオン契約管理を含む幅広いサポートを提供します
  • 設置面積が小さいため、壁面、ベンチの上または下、あるいはカートの上など、使い勝手のよいどの場所にも設置できます
構成
  • 提示される価格は、あくまで上記のカタログ番号に対応する現状の価格であり、価格は予告なくいつでも変更される場合があります。
  • このカタログ番号には、純水製造ユニットの設置や長期にわたる正しい運用のために必要となる可能性のある消耗品、付属品および他の製品/サービスは含まれていません。
  • メルクのお客様は、それぞれ固有の純水ニーズをお持ちのため、購入品の確認をメルクの専門家にご依頼いただくことをお勧めします。メルクはいつでもお客様に寄り添ったアドバイスを提供します。 どうぞお気軽にお問い合わせください!
その他情報
使用方法:
  • 生物保持:微生物
  • 作用機序:ろ過およびUV
  • 用途:臨床検査
  • 使用目的:純水製造
  • 使用方法:本品は、0.22 ?m滅菌グレードメンブレンでろ過し、殺菌UVランプを照射した水を供給します。装置ユーザーガイドの「システム」セクションを参照してください(北米の構成バージョンではUSBキーで提供)。
  • 貯蔵について:乾燥した場所で保管してください。
  • 廃棄:適用される連邦、州、および地方の規制に従って廃棄してください。
法的情報
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
米国のお客様へ:水銀を含んでいます。ゴミ箱に捨てず、地域、州、または連邦法に従って処分してください。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).