Merck
XX1012505
Millipore
Millipore真空ろ過サイドアームフラスコ
125 mL, Threaded side-arm
別名:
Vacuum Filter Flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass
テクニック
vacuum filtration: suitable
H
4.3 cm (1.7 in.)
直径
2.7 in.
フラスコ容量
125 mL
フィッティング
No. 5 outlet stopper for standard 125 mL filtering flask (perforated silicone)
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
Millipore 真空ろ過サイドアームフラスコ
125 mL、ネジ山付きサイドアーム
このサイドアームフラスコは、Millipore Classic Glass フィルターホルダーと併用して真空ろ過手順を行うように設計されています。
本品は、ガラス製微量分析フィルターホルダーキットの付属品です。
特長&利点:
•サイドアームは3/8インチ内径のホースで真空源に接続されます
• 1 Lおよび4 LフラスコにはNo.8の穴あき栓を取り付けます
• 125 mLフラスコにはNo.5の栓を取り付けます
用途:
Classicフィルターホルダーを用いた真空ろ過