Merck
XX1004724
Millipore
Funnel, PTFE-faced, 300 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
物質
PTFE-coated
borosilicate glass
直径
47 mm
漏斗容量
300 mL
アプリケーション
filtration
輸送温度
ambient
詳細
REMOVE FROM SCOPE