Key Documents
TUADP1088
Millipore
Take-Up Adapter Type D - 276 mm (10.88 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161525
eCl@ss:
32031603
物質
polypropylene
品質水準
メーカー/製品名
Millistak+®
適合性
for use with MILLISTAK+® Cartridge Housings
構成
2 ガスケット
法的情報
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany