安全性情報
TT-10X5ML-B
Millipore
Monoclonal Control
BIOSCOT Monoclonal Control
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
NACRES:
NA.47
クローン
monoclonal
品質水準
包装
pkg of 10 × 5 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
保管条件
do not freeze
濃度
35-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アプリケーション
clinical testing
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Filtered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 48 months from date of filtration CE Mark
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
TT-10X5ML-B:
試験成績書(COA)