安全性情報
TS-10ML-RU
Millipore
Anti-IgG/C3d, PolyspecificAnti-Human Globulin Blood Grouping Reagent for Research Use
BIOSCOT Anti-IgG/C3d, Polyspecific Anti-Human Globulin Blood Grouping Reagent for Research Use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
mouse
rabbit
抗体製品の状態
unpurified
クローン
BRIC-8, polyclonal
形状
liquid
包装
pkg of 10 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
9-20 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgG
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Colorant: Patent Blue Violet and Tartrazine dyes. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 24 months from date of filtration.For Non Clinical In Vitro research use only.
アプリケーション
For use in Direct and Indirect Anti - Human Globulin tests
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
TS-10ML-RU:
試験成績書(COA)