Key Documents
TRINTFILTIL
Introduction to Filtration Principles and Operation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
86132100
詳細
Using a combination of theory and hands-on instruction, you will learn the key procedures of filter integrity testing, how to read printouts from automatic filter-integrity testers and troubleshoot filter-integrity test processes. This two-day course covers all current filter integrity tests, including bubble point, diffusive flow and water-flow integrity testing that apply to all liquid and gas membrane filtration applications.
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
お客様は、対面式またはM Lab™ コラボレーションセンターからのライブストリーミングによる実践的な体験型トレーニングコースを利用して、一連のスキルを強化することができます。
Pharmaceutical and biopharmaceutical manufacturers can enhance their skill sets with practical, hands-on training courses in-person or streamed live from our M Lab™ Collaboration Centers.