スキップする
TRAUINTESIL
Perform Automatic Filter Integrity Testing
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
86132100
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
General description
Using a combination of theory and hands-on instruction, you will learn the key procedures of filter integrity testing, how to read printouts from automatic filter-integrity testers and troubleshoot filter-integrity test processes. This two-day course covers all current filter integrity tests, including bubble point, diffusive flow and water-flow integrity testing that apply to all liquid and gas membrane filtration applications.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)