安全性情報
TM-10ML-RU
Millipore
Anti-A,B (clones ES-15/ES-4), Blood Grouping Reagent for Research Use
BIOSCOT Anti-A,B from the clones ES-15/ES-4, Murine IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
mouse
抗体製品の状態
unpurified
クローン
ES-15/ES-4, monoclonal
形状
liquid
包装
pkg of 10 mL
メーカー/製品名
BIOSCOT
濃度
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide .Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 36 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
TM-10ML-RU:
試験成績書(COA)