安全性情報
TA-5ML-RU
Millipore
Reagent For Research Use - RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT Anti-E from the clone MS-80/MS-258, Human IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
別名:
Anti-E (clone MS-80/MS-258), Blood Grouping Reagent for Research Use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116102
由来生物
human
抗体製品の状態
unpurified
クローン
MS-80/MS-258, monoclonal
フォーム
liquid
包装
pkg of 5 mL
濃度
18-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
テクニック
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
アイソタイプ
IgM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter. Shelf Life: 36 months from date of filtration, For Non Clinical In Vitro research use only.
アプリケーション
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
法的情報
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
TA-5ML-RU:
試験成績書(COA)