安全性情報
ST1698
Sigma-Aldrich
Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6)
liquid, clone 2D6, Calbiochem®
別名:
Anti-PD2 and LIM Domain7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D6, monoclonal
フォーム
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDLIM7(9260)
詳細
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein.
Recognizes the ~45-50 kDa PDLIM7 protein in HeLa cells.
This Anti-PDLIM7 Mouse mAb (2D6) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of PDLIM7.
免疫原
Full-length, recombinant, human PDLIM7 (aa 1-458), expressed as a GST fusion protein
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
その他情報
Herrick, S., et al. 2009. Mol. Cell Neurosci.43, 188.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
ST1698-100UG:
試験成績書(COA)