安全性情報
ST1533
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH2 Mouse mAb (1E5)
liquid, clone 1E5, Calbiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E5, monoclonal
形状
liquid
含まれません
preservative
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALDH2(217)
詳細
Anti-ALDH2, mouse monoclonal, clone 1E5, recognizes the ~50 kDa ALDH2 protein in MCF-7 cells. It is validated for ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~50 kDa ALDH2 protein.
Recognizes the ~50 kDa ALDH2 protein in MCF7 cells.
免疫原
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids 408-517 of human ALDH2, expressed as a GST fusion protein
アプリケーション
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
警告
Toxicity: Regulatory Review (Z)
物理的形状
In PBS, pH 7.2.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
アナリシスノート
Positive Control
MCF7 cells
その他情報
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 µg/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
ST1533-100UG:
試験成績書(COA)