物質
Nylon membrane
polypropylene housing
品質水準
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
18 L/min flow rate
18 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
テクニック
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
48 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
色
purple
ポアサイズ
0.2 μm
入力
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
泡立ち点
≥3.0 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
輸送温度
ambient
詳細
- Non-sterile Millex syringe filters with hydrophilic nylon membrane are compatible with a broad range of solvents
- Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes and two diameters to suit your application needs
- Compatible with both aqueous and organic solutions, providing broad chemical compatibility and flexibility in the lab
- Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Available in Multiple Pack Sizes:
- SKU ending with NS (-------NS): 50 per pack
- SKU ending with NL (-------NL): 100 per pack
- SKU ending with TL (-------TL): 100 per pack. These syringe filters have a tube outlet
- SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
- SKU ending with NK (-------NK): 1000 per pack
Applications:
- Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec
- Solvent Filtration
- Clarification of Aqueous and Organic Solutions
規格
法的情報
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために行われますこのページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。