Merck
SKBM02560
Millipore
PESメンブレンフィルター
Strat-M®, filter diam. 25 mm
別名:
Strat-M®メンブレン、経皮拡散試験モデル、25mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32160907
NACRES:
NB.24
物質
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
品質水準
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Millipore
Strat-M®
フィルタ直径
25 mm
厚さ
300 μm
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:SKBM
経皮拡散試験用Strat-Mメンブレン
Strat-Mメンブレンの卓越した予測可能性をご体験ください – 経皮拡散試験のための非動物由来の合成品モデルであり、ロット間のばらつきなしにヒト皮膚での拡散を予測でき、安全面や保管面での制約を受けません。
Strat-Mメンブレンは、以下のスクリーニングに適した設計となっています:
•原薬(API)
•化粧品原料
•製剤
•パーソナルケア製品
•殺虫剤および化学薬品
ヒト皮膚との相関
Strat-Mメンブレンは、さまざまな化合物および製剤のヒト皮膚での拡散の予測を可能にします。化合物相関ツールを使用して、Strat-Mメンブレンがいかに役立つかをお確かめください。
再現性に優れた拡散データ:
新しいロットの皮膚がラボに届くたびに試験を繰り返す必要がありません。Strat-Mメンブレンは、一貫性に優れた工学的資材であるため、今日の拡散データと次週または翌月生成されたデータとの比較が可能です。さらに、ロット間の一貫性が試験データに新たなレベルの明確さをもたらし、分析を簡素化します。
エンハンサーに対する高い感度
Strat-Mメンブレンは、エンハンサーの存在下で優れた差分透過性を示し、また一般的な処方剤型に適合するため、製剤最適化での使用に適しています。
卓越した実験利便性
Strat-Mメンブレンは、利便性を念頭に置いて設計されています。Strat-Mメンブレンは常温保存可能で倉庫に保管できるため、調達と保管が容易です。各メンブレンはカット済みディスクとして個別に包装され、また使用前に水和させる必要がありません。Strat-Mメンブレンディスクをポーチから取り出してから、Franzセルに取り付けるだけです。
アプリケーション
Strat-Mメンブレンは、経皮拡散試験のための非動物由来の合成品モデルであり、ロット間のばらつきなしにヒト皮膚での拡散を予測でき、安全面や保管面での制約を受けません。
法的情報
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
CURCUMIN-EUDRAGIT? E PO SOLID DISPERSION: A SIMPLE AND POTENT METHOD TO SOLVE THE PROBLEMS OF CURCUMIN.
Li J, Lee IW, Shin GH, Chen X, Park HJ.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics null
PREPARATION OF A CAPSAICIN-LOADED NANOEMULSION FOR IMPROVING SKIN PENETRATION
Kim JH, Ko JA, Kim JT, Cha DS, Cho JH, Park HJ, Shin GH.
Journal of Agricultural and Food Chemistry null
Tai-Long Pan et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 65, 105-114 (2014-01-05)
The toxicity of phthalates is an important concern in the fields of environmental health and toxicology. Dermal exposure via skin care products, soil, and dust is a main route for phthalate delivery. We had explored the effect of topically-applied phthalates
IN VITRO SKIN MODELS AS A TOOL IN OPTIMIZATION OF DRUG FORMULATION.
Flaten GE, Palac Z, Engesland A, Filipovic-Grcic J, Vanic Z, Skalko-Basnet N
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
Membrane properties for permeability testing: Skin versus synthetic membranes
Haq A, Dorrani M, Goodyear B, Joshi V, Michniak-Kohn B.
International Journal of Pharmaceutics null
資料
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
プロトコル
Step-by-step protocol and video for transdermal diffusion testing using Strat-M® synthetic skin membranes.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
関連コンテンツ
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.