主要文書
SF750300J
Millipore
SUSフィルター5層メッシュ
pore size 75.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
別名:
SUS Filter 5Layered Mesh 75 μm Code 0 30 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
物質
silicone seal
stainless steel
メーカー/製品名
SUS Filter
利用可能性
available only in Japan
パラメーター
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
カートリッジの長さ(公称)
30 in. (75 cm)
ポアサイズ
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code 0 (2-222; O-rings)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カートリッジ
特徴および利点
Format: Single Layer
調製ノート
Sterilization Method
繰り返し蒸気滅菌可能