Merck
SF20F1001
Millipore
SUSフィルター粉末焼結
pore size 20.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
別名:
SUS Filter Powder Sintering 20 μm Code F 10 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151806
eCl@ss:
32031610
物質
PTFE seal
stainless steel
メーカー/製品名
SUS Filter
利用可能性
available only in Japan
パラメーター
686 bar max. differential pressure
686 kPa max. inlet pressure at 40 °C
カートリッジの長さ(公称)
10 in. (25 cm)
ポアサイズ
20.0 μm nominal pore size
20.0 μm pore size
入力
sample type liquid
カートリッジコード
Code F (double open end w/flat gaskets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Device Configuration: カートリッジ
特徴および利点
Format: Single Layer
調製ノート
Sterilization Method
繰り返し蒸気滅菌可能